Få mere at vide
Ethylkaliumoxalat, 97%
Artikelnummer. 15447517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447517 5 g 5g
15457517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35403.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1906-57-6 | C4H5KO4 | 156,178 g/mol
Ethylkaliumoxalat bruges til at fremstille oxalsyreethylester 2-oxo-3-phenyl-propylester ved at reagere med 1-brom-3-phenyl-acetone.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylkaliumoxalat bruges til at
fremstille oxalsyreethylester 2-oxo-3-phenyl-propylester ved at reagere med 1-brom-3-phenyl-acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1906-57-6
Molekylær formel C4H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 156.178
MDL nummer MFCD00045861
InChI nøgle RLPQQBNSTHRHEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyl potassium oxalate, potassium ethyl oxalate, ethanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium 2-ethoxy-2-oxoacetate, oxalic acid 1-ethyl 2-potassium salt, ethanedioic acid, 1-ethyl ester, potassium salt 1:1, potassium ethoxy oxo acetate, ambkkkkk567, oxalic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium monoethyl oxalate
PubChem CID 23678856
IUPAC navn kalium;2-ethoxy-2-oxoacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl potassium oxalate
Smeltepunkt 220°C to 223°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 156.18
Procent renhed 97%