Få mere at vide
Ethyl pipecolinate, 98+%
Artikelnummer. 11398485
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398485 1 g 1g
11308495 5 g 5g
11318495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10532.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15862-72-3
Molekylær formel C8H16NO2
Molekylvægt (g/mol) 158.22
MDL nummer MFCD00005980
InChI nøgle SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
Synonym ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
PubChem CID 27517
IUPAC navn ethylpiperidin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl pipecolinate
Tæthed 1.006
Kogepunkt 216°C to 217°C
Flammepunkt 46°C (114°F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 81694
Formel vægt 157.21
Procent renhed ≥98%