Få mere at vide
Ethyl pipecolinate, 98+%
Artikelnummer. 10046353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10046353 5 g Glass bottle 5g
10785373 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10046353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189580050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15862-72-3
Molekylær formel C8H16NO2
Molekylvægt (g/mol) 158.22
MDL nummer MFCD00005980
InChI nøgle SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
Synonym ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
PubChem CID 27517
IUPAC navn ethyl piperidine-2-carboxylate
SMIL CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl pipecolinate
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0060g/mL
Kogepunkt 216°C to 217°C
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4550 to 1.457
Mængde 5 g
Beilstein 22, 7
Specifik vægtfylde 1.006
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl pipecolinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.