Få mere at vide
Ethylpicolinat, 99%
Artikelnummer. 11438930
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438930 25 g 25g
11411728 50 g 50g
11448930 100 g 100g
11421728 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13973.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2524-52-9 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Ethylpicolinat anvendes til fremstilling af 2-aminodihydro[1,3]thiaziner som BACE 2-hæmmere, der anvendes til behandling af diabetes. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylpicolinat anvendes til fremstilling af 2-aminodihydro[1,3]thiaziner som BACE 2-hæmmere, der anvendes til behandling af diabetes. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-52-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00006292
InChI nøgle FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
IUPAC navn ethylpyridin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl picolinate
Smeltepunkt 1°C to 3°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 239°C to 241°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5105
Mængde 25 g
Beilstein 122485
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%