Få mere at vide
Ethylpicolinat, 99%
Artikelnummer. 10647072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10647072 25 mL 25ml
10468260 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118860250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 2524-52-9 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-52-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00006292
InChI nøgle FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
IUPAC navn ethylpyridin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl picolinate
Navn note 99%
Smeltepunkt 2°C
Farve Pink eller gul
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 240°C to 241°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5090 to 1.511
Mængde 25 mL
Beilstein 22, 35
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 151.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske