Få mere at vide
Ethyl Phthalyl Ethyl Glycolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Phthalyl Ethyl Glycolate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O6/c1-3-18-12(15)9-20-14(17)11-8-6-5-7-10(11)13(16)19-4-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 280.0947 |