Få mere at vide
Ethyl phosphorodichloridite, 98%
Artikelnummer. 11434677
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434677 10 g 10g
11444677 50 g 50g
11454677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21179.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1498-42-6 | C2H5Cl2OP | 146.93 g/mol
Ethyldichlorphosphit bruges til syntese af peptidderivater. Det bruges som et anhydriddannende reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyldichlorphosphit anvendes til syntese af peptidderivater. Det bruges som et anhydriddannende reagens.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, vand/fugt og varme. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1498-42-6
Molekylær formel C2H5Cl2OP
Molekylvægt (g/mol) 146.93
MDL nummer MFCD00000525
InChI nøgle PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dichlorophosphite, ethyl phosphorodichloridite, ethyl dichlorophosphinite, ethylphosphorodichloridite, ethyl phosphorodichloridoite, acmc-20akws, dichloroethoxyphosphine, dichloro ethoxy phosphane, dichloro ethoxy phosphine, c2h5opcl2
PubChem CID 73905
IUPAC navn dichlor(ethoxy)phosphan
SMIL CCOP(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phosphorodichloridite
Tæthed 1.284
Kogepunkt 117°C to 118°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.466
Mængde 10 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1697483
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 146.94
Procent renhed 98%