Få mere at vide
Ethyl phenylpropiolate, 98+%
Artikelnummer. 11310134
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310134 25 g 25g
11300134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00603.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2216-94-6 | C11H10O2 | 174.199 g/mol
Ethylphenylpropiolat, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylphenylpropiolat, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Varmefølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-94-6
Molekylær formel C11H10O2
Molekylvægt (g/mol) 174.199
MDL nummer MFCD00009185
InChI nøgle ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
PubChem CID 91516
IUPAC navn ethyl-3-phenylprop-2-ynoat
SMIL CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenylpropiolate
Tæthed 1.055
Kogepunkt 152°C to 153°C (21 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.552
Mængde 25 g
Beilstein 639637
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 174.2
Procent renhed ≥98%