Få mere at vide
Ethyl phenylpropiolate, 98%
Artikelnummer. 10724421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10724421 5 g Glasflaske 5g
10580751 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2216-94-6 | C11H10O2 | 174.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-94-6
Molekylær formel C11H10O2
Molekylvægt (g/mol) 174.2
MDL nummer MFCD00009185
InChI nøgle ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
PubChem CID 91516
IUPAC navn ethyl-3-phenylprop-2-ynoat
SMIL CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenylpropiolate
Navn note 98%
Farve Gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 260°C to 270°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C∽CCO2C2H5
Brydningsindeks 1.5510 to 1.553
Mængde 5 g
Beilstein 09, 634
Specifik vægtfylde 1.05
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske