Få mere at vide
Ethyl phenylcyanoacetate, 98%
Artikelnummer. 11376716
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376716 25 g 25g
11366716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03929.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4553-07-5 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4553-07-5
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00001866
InChI nøgle SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl phenylcyanoacetate, phenylcyanoacetic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylacetate, ethyl cyano phenyl acetate, ethyl alpha-cyanophenylacetate, ethyl alpha-cyano-alpha-phenylacetate, acetic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, alpha-cyanobenzeneacetic acid, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-cyano-, ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester
PubChem CID 95298
ChEBI CHEBI:51926
IUPAC navn ethyl-2-cyano-2-phenylacetat
SMIL CCOC(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenylcyanoacetate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 274°C to 275°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.505
Mængde 25 g
Beilstein 611232
Formel vægt 189.21
Procent renhed 98%