Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl phenylcyanoacetate |
| Navn note | 97% |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 275°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | C6H5CH(CN)CO2C2H5 |
| Brydningsindeks | 1.5033 to 1.5053 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyl phenylcyanoacetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.