Få mere at vide
Ethyl phenylcyanoacetate, 97%
Artikelnummer. 10142480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10142480
Brand: Thermo Scientific Acros 118830050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4553-07-5 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4553-07-5
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00001866
InChI nøgle SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCOC(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenylcyanoacetate
Navn note 97%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 275°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5CH(CN)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.5033 to 1.5053
Mængde 5 g
Beilstein 09, 854
Specifik vægtfylde 1.09
Synonym s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hcl, l-glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride, l-glutamic acid, bis phenylmethyl ester, hydrochloride, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hcl, dibenzyl l-glutaminate hydrochloride, glutamic acid, dibenzyl ester, hydrochloride, l, 1,5-dibenzyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hci, h-glu obzl-obzl hcl
IUPAC navn dibenzyl (2S)-2-aminopentanedioate;hydrochloride
PubChem CID 199613
Formel vægt 189.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl phenylcyanoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.