Få mere at vide
Ethylphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30384135
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30384135 25 g
1 options
Artikelnummer. 30384135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92581025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetic Acid Ethylester
CAS 101-97-3
Molekylær formel C10 H12 O2
Mængde 25 g
Synonym Ethyl 2-phenyl Acetate, Ethyl 2-phenylacetate, Benzeneacetic acid, ethyl ester, Acetic acid, phenyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl 2-phenylethanoate, Ethyl benzeneacetate, Ethyl phenacetate, Ethyl phenylacetate, Ethyl α-phenylacetate, Ethyl α-toluate, NSC 406259, NSC 8894, Phenylacetic acid ethyl ester, α-Toluic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC navn ethyl 2-fenylacetat
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Formel vægt 164.0837