Få mere at vide
Ethylfenylacetat, 99%
Artikelnummer. 10356790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10356790 1 kg 1kg
10150022 5 g 5g
10205440 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10356790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148430010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 101-97-3 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-97-3
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
InChI nøgle DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethyl-2-phenylacetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenylacetate
Smeltepunkt -29,0 °C
Tæthed 1.0300 g/mL
Kogepunkt 226,0 °C
Flammepunkt 102 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4970 til 1,4990
Mængde 1 kg
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 3893
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: meget letopløselig i ethanol og diethylether; opløselig i kloroform
Formel vægt 164.2
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Ethyl phenylacetate