Få mere at vide
Ethyl phenylacetate, 99%
Artikelnummer. 10150022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10150022 5 g 5g
10205440 250 g 250g
10356790 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10150022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148430050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-97-3 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-97-3
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
InChI nøgle DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethyl-2-phenylacetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenylacetate
Smeltepunkt -29.0°C
Tæthed 1.0300 g/mL
Kogepunkt 226.0°C
Flammepunkt 102°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4970 to 1.4990
Mængde 5 g
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 3893
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and diethyl ether, soluble in chloroform
Formel vægt 164.2
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Ethyl phenylacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl phenylacetate