Få mere at vide
Ethylfenylsulfid, TRC
Artikelnummer. 30371179
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30371179 5 g
1 options
Artikelnummer. 30371179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9259955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Phenyl Sulfide
CAS 622-38-8
Molekylær formel C8H10S
Mængde 5 g
Synonym (Ethylthio)benzene, (Phenylthio)ethane, Ethyl Phenyl Sulfide, NSC 75124, Phenyl Ethyl Sulfide, Thiophenetole
InChI formel InChI=1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMIL CCSc1ccccc1
IUPAC navn ethylsulfanylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 138.23
Formel vægt 138.0503