Få mere at vide
Ethylfenylsulfid, 98%
Artikelnummer. 11491748
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491748 5 g 5g
11401758 25 g 25g
11411758 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13987.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 622-38-8 | C8H10S | 138,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-38-8
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.23
MDL nummer MFCD00009265
InChI nøgle AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenyl sulfide, ethylthio benzene, benzene, ethylthio, thiophenetole, phenyl ethyl sulfide, ethylphenylsulfide, phenylthio ethane, ethylsulfanyl benzene, sulfide, ethyl phenyl, 1-thiapropyl benzene
PubChem CID 12144
IUPAC navn ethylsulfanylbenzen
SMIL CCSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl phenyl sulfide
Tæthed 1.02
Kogepunkt 204 °C til 205 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.5655
Mængde 5 g
Beilstein 1905731
Formel vægt 138.23
Procent renhed 98%