Få mere at vide
Ethyl Perfluorooctanoate, TRC
Artikelnummer. 30040384
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040384 50 mg
30040777 25 mg
30041276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE19263050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3108-24-5
Molekylær formel C10H5F15O2
Molekylvægt (g/mol) 442.13
Synonym Perfluorooctanoic Acid-Ethyl Ester, Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoate, Ethyl Pentadecafluorooctanoate, Ethyl Ester Pentadecafluorooctanoic Acid;
IUPAC navn ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Perfluorooctanoate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H5F15O2/c1-2-27-3(26)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h2H2,1H3
Formel vægt 442.005