Få mere at vide
Ethylpentafluorpropionat, 98+%
Artikelnummer. 11351407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351407 5 g 5g
11361407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01782.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 426-65-3 | C5H5F5O2 | 192,085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 426-65-3
Molekylær formel C5H5F5O2
Molekylvægt (g/mol) 192.085
MDL nummer MFCD00000431
InChI nøgle DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pentafluoropropionate, ethyl perfluoropropionate, ethylpentafluoropropionate, ethyl pentafluoropropanoate, pentafluoropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro-, ethyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid ethyl ester, pubchem12575, acmc-1asrx
PubChem CID 67928
IUPAC navn ethyl-2,2,3,3,3-pentafluorpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl pentafluoropropionate
Tæthed 1.299
Kogepunkt 73°C to 74°C
Flammepunkt 1°C (33°F)
Brydningsindeks 1.301
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1779789
Formel vægt 192.09
Procent renhed ≥98%