Få mere at vide
Ethylparahydroxybenzoat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458881
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458881 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458881 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0498.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Ethylparahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Analyt- eller komponentnavne Ethyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10 H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn ethyl 4-hydroxybenzoat
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 166,063 g/mol