Få mere at vide
Ethyl Palmitoleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Palmitoleate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h9-10H,3-8,11-17H2,1-2H3/b10-9- |
| Formel vægt | 282.2559 |