Få mere at vide
Ethylpalmitat, TRC
Artikelnummer. 17978974
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978974 100 g
17929994 500 mg
17969984 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17978974 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE925480100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-97-7
Molekylær formel C18 H36 O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
Synonym Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester
IUPAC navn ethylhexadecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylpalmitate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Formel vægt 284.2715