Få mere at vide
Ethyl Palmitate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870611
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15870611 250 mL
1 options
Artikelnummer. 15870611 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187750250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-97-7
Tekniske data
Smeltepunkt 23°C to 26°C
Tæthed 0.86 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 192°C to 194°C/13 hPa
Molekylær formel CH3(CH2)14COOC2H5
MDL nummer MFCD00008996
Mængde 250 mL
Synonym Ethyl palmitate, Palmitic acid ethyl ester, Ethyl palmitate
Molekylvægt (g/mol) 284.48