missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl Palmitate-d5, TRC

Artikelnummer. 30369662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369662 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30369662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92548225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Palmitate-d5
CAS 1215397-47-9
Molekylær formel C18 D5 H31 O2
Mængde 25 mg
Synonym 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl hexadecanoate, Hexadecanoic Acid Ethyl Ester-d5, Palmitic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl Hexadecanoate-d5, NSC 8918-d5
InChI formel InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3/i2D3,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 289.508
Formel vægt 289.3029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.