Få mere at vide
Lipomed Ethylpalmitat-D5
Artikelnummer. 30457458
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30457458 50 mg 50mg
30457716 100 mg 100mg
30462212 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30457458 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMFAE169550
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Lipomeds certificerede referencematerialer som renet, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier kan man vælge Lipomed for tillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Palmitate-d5
CAS 1215397-47-9
Molekylær formel C18 D5 H31 O2
Mængde 50 mg
Synonym 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl hexadecanoate
InChI formel InChI=1 S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3/i2D3,4D2
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 289.508
Formel vægt 289.3029