Få mere at vide
Ethylpalmitat, 97%
Beskrivelse
Ethylpalmitat virker som et smøremiddel på hudens overflader for at få et blødt og glat udseende. Det øger cytosolisk Ca 2+ koncentration, hvilket fører til pancreas acinar celleskade på grund af overdreven forbrug af ethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylpalmitat virker som et smøremiddel på hudens overflader for at få et blødt og glat udseende. Det øger cytosolisk Ca 2+ koncentration, hvilket fører til pancreas acinar celleskade på grund af overdreven forbrug af ethanol.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, dimethylsulfoxid, chloroform og ethylacetat. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl palmitate |
| Smeltepunkt | 22 °C til 26 °C |
| Tæthed | 0.857 |
| Kogepunkt | 192 °C til 193 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 178 °C (352 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4395 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1782663 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol, dimethylsulfoxid, chloroform og ethylacetat. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 284.48 |
| Vis mere |