Få mere at vide
Ethylpalmitat, 97%
Artikelnummer. 11429170
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429170 25 g 25g
11439170 100 g 100g
11449170 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15694.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.78 DKK
    408.65 DKK / 25g
    Spare 90.13 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 628-97-7 | C18H36O2 | 284,48 g/mol
Ethylpalmitat virker som et smøremiddel på hudens overflader for at få et blødt og glat udseende. Det øger cytosolisk Ca 2+ koncentration, hvilket fører til pancreas acinar celleskade på grund af overdreven forbrug af ethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Ethylpalmitat virker som et smøremiddel på hudens overflader for at få et blødt og glat udseende. Det øger cytosolisk Ca 2+ koncentration, hvilket fører til pancreas acinar celleskade på grund af overdreven forbrug af ethanol.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, dimethylsulfoxid, chloroform og ethylacetat. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-97-7
Molekylær formel C18H36O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
MDL nummer MFCD00008996
InChI nøgle XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl palmitate, hexadecanoic acid, ethyl ester, palmitic acid ethyl ester, ethyl cetylate, palmitic acid, ethyl ester, ethylpalmitate, unii-ird3m534zm, hexadecanoic acid ethyl ester, ethyl n-hexadecanoate, ird3m534zm
PubChem CID 12366
ChEBI CHEBI:84932
IUPAC navn ethylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl palmitate
Smeltepunkt 22 °C til 26 °C
Tæthed 0.857
Kogepunkt 192 °C til 193 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 178 °C (352 °F)
Brydningsindeks 1.4395
Mængde 25 g
Beilstein 1782663
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, dimethylsulfoxid, chloroform og ethylacetat. Ublandelig med vand.
Formel vægt 284.48
Procent renhed 97%