Få mere at vide
Ethyl p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10756011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10756011 1 kg Glasflaske 1kg
10740595 50 g Glasflaske 50g
10478100 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147230010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-40-0
Molekylær formel C9H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 200.25
MDL nummer MFCD00009100
InChI nøgle VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
IUPAC navn ethyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 32.0°C to 34.0°C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.1740g/mL
Kogepunkt 158.0°C to 162.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 157°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SO3C2H5
Brydningsindeks 1.5100 to 1.5120
Mængde 1 kg
Beilstein 11, 99
Merck Index 15, 3907
Specifik vægtfylde 1.174
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formel vægt 200.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning