Få mere at vide
Ethyl p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490518
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24658.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.252 g/mol
Ethyl-p-toluensulfonat blev brugt til at udvikle en ekstraktionsmetode for methyl- og ethylestere af forskellige sulfonsyrer i aktive farmaceutiske ingredienser under anvendelse af fastfase-mikroekstraktion koblet til GC/MS i den valgte ionovervågningstilstand. Det blev brugt i en undersøgelse til at udvikle en hurtig og nøjagtig metode til bestemmelse af rester af nogle almindelige alkyleringsmidler, der anvendes i lægemiddelsyntese ved in situ derivatisering-headspace-gaskromatografi-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-p-toluensulfonat blev brugt til at udvikle en ekstraktionsmetode for methyl- og ethylestere af forskellige sulfonsyrer i aktive farmaceutiske ingredienser ved brug af fastfase mikroekstraktion koblet til GC/MS i den valgte ionovervågningstilstand. Det blev brugt i en undersøgelse til at udvikle en hurtig og nøjagtig metode til bestemmelse af rester af nogle almindelige alkyleringsmidler, der anvendes i lægemiddelsyntese ved in situ derivatisering-headspace-gaskromatografi-massespektrometri.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-40-0
Molekylær formel C9H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 200.252
MDL nummer MFCD00009100
InChI nøgle VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
IUPAC navn ethyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 29°C to 34°C
Tæthed 1.17
Kogepunkt 221°C
Flammepunkt 157°C (314°F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 1000 g
FN nummer UN2811
Beilstein 611213
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3858
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 200.26
Procent renhed 98%