Få mere at vide
Ethyl p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400528
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400528 50 g 50g
11410528 250 g 250g
11490518 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24658.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.252 g/mol
Ethyl-p-toluensulfonat blev brugt til at udvikle en ekstraktionsmetode for methyl- og ethylestere af forskellige sulfonsyrer i aktive farmaceutiske ingredienser under anvendelse af fastfase-mikroekstraktion koblet til GC/MS i den valgte ionovervågningstilstand. Det blev brugt i en undersøgelse til at udvikle en hurtig og nøjagtig metode til bestemmelse af rester af nogle almindelige alkyleringsmidler, der anvendes i lægemiddelsyntese ved in situ derivatisering-headspace-gaskromatografi-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-p-toluensulfonat blev brugt til at udvikle en ekstraktionsmetode for methyl- og ethylestere af forskellige sulfonsyrer i aktive farmaceutiske ingredienser ved brug af fastfase mikroekstraktion koblet til GC/MS i den valgte ionovervågningstilstand. Det blev brugt i en undersøgelse til at udvikle en hurtig og nøjagtig metode til bestemmelse af rester af nogle almindelige alkyleringsmidler, der anvendes i lægemiddelsyntese ved in situ derivatisering-headspace-gaskromatografi-massespektrometri.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-40-0
Molekylær formel C9H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 200.252
MDL nummer MFCD00009100
InChI nøgle VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
IUPAC navn ethyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 29°C to 34°C
Tæthed 1.17
Kogepunkt 221°C
Flammepunkt 157°C (314°F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 611213
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3858
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 200.26
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl p-toluene sulfonate