missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl p-Aminobenzoate-N-D-mannose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl p-Aminobenzoate-N-D-mannose |
| CAS | 78216-92-9 |
| Molekylær formel | C15 H21 N O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(D-Mannopyranosylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl p-Aminobenzoate-N-D-mannose |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO7/c1-2-22-15(21)8-3-5-9(6-4-8)16-14-13(20)12(19)11(18)10(7-17)23-14/h3-6,10-14,16-20H,2,7H2,1H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(NC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-[[(3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]amino]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.33 |
| Formel vægt | 327.1318 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?