Få mere at vide
Ethyloxazol-5-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 15445707
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445707 25 g 25g
15435707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32924.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 118994-89-1 | C6H7NO3 | 141,126 g/mol
Ethyloxazol-5-carboxylat bruges som et farmaceutisk, organisk mellemprodukt og i organiske lysdioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyloxazol-5-carboxylat anvendes som et farmaceutisk, organisk mellemprodukt og i organiske lysdioder.
Opløselighed Opløseligt i vand (35 g
/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118994-89-1
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.126
MDL nummer MFCD04114930
InChI nøgle KRMORCCAHXFIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxazole-5-carboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 5-oxazolecarboxylicacid, ethyl ester, oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyloxazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyloxazole, acmc-1c1iz, ksc510s9l, ethyl 5-oxazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole
PubChem CID 10964603
IUPAC navn ethyl-1,3-oxazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl oxazole-5-carboxylate
Kogepunkt 60 °C (2,25 mmHg)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 25 g
Beilstein 83084416
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (35g/L ved 25 °C).
Formel vægt 141.13
Procent renhed 98%