Få mere at vide
Ethyl oxamate, 99%
Artikelnummer. 10549600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10549600 25 g Glasflaske 25g
10209853 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10549600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118790250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 617-36-7 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-36-7
MDL nummer MFCD00008005
InChI nøgle RZMZBHSKPLVQCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxamate, ethyl carbamoylformate, oxamic acid ethyl ester, ethyl amino oxo acetate, oxamethane, acetic acid, aminooxo-, ethyl ester, ethoxalamide, oxamidic acid ethyl ester, ethoxy carbonyl formamide, oxalic acid, monoethyl ester amide
PubChem CID 69238
IUPAC navn ethyl-2-amino-2-oxoacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl oxamate
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H7NO3
Lineær formel H2NCOCO2C2H5
Mængde 25 g
Beilstein 02, 544
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Molekylvægt (g/mol) 117.1
Formel vægt 117.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks