Få mere at vide
Ethyl oxalyl monochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007590
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007590 500 g 500g
30992408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31007590 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD120908500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl oxalyl monochloride
CAS 4755-77-5
Molekylær formel C4H5ClO3
MDL nummer MFCD00000706
Mængde 500 g
SMIL O=C(C(Cl)=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 136.53
Procent renhed 98%