Få mere at vide
Ethyloxalylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10427880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427880 25 mL Glasflaske 25ml
10254960 100 mL Glasflaske 100ml
10073803 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118780250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4755-77-5
Molekylær formel C4H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 136.53
MDL nummer MFCD00000706
InChI nøgle OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
PubChem CID 20884
IUPAC navn ethyl-2-chlor-2-oxoacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl oxalyl chloride
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 135 °C
Flammepunkt 41 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCOCO2C2H5
Brydningsindeks 1,4160 til 1,418
Mængde 25 mL
Beilstein 02, 541
Specifik vægtfylde 1.22
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 136.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl oxalyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.