Få mere at vide
Ethyloxalylchlorid, 98%
Beskrivelse
Ethyloxalylchlorid anvendes til syntese af 2-oxo-3-alkenestere og alfa-ketoester i godt udbytte. Det fungerer som en reaktant ved fremstillingen af oxyoxalamidderivater som en epoxidhydrolasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyloxalylchlorid anvendes til syntese af 2-oxo-3-alkenestere og alfa-ketoestere i godt udbytte. Det fungerer som en reaktant ved fremstillingen af oxyoxalamidderivater som en epoxidhydrolasehæmmer.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og alkoholer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl oxalyl chloride |
| Tæthed | 1.226 |
| Kogepunkt | 134 °C til 135 °C |
| Flammepunkt | 41 °C (105 °F) |
| Lineær formel | ClCOCO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.416 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 506725 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |