Få mere at vide
Ethyl Orange sodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405169
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405169 100 g 100g
15415169 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62863.22
Request Bulk or Custom Format
Indikator: pH 3,0 (rød) til pH 4,5 (gul)
Indikator: pH 3,0 (rød) til pH 4,5 (gul)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62758-12-7
Molekylær formel C16H18N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 355.388
MDL nummer MFCD00007503
InChI nøgle YZORUOZKRBVLEG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Diethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23676309
IUPAC navn natrium;4-[[4-(diethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Orange sodium salt
Beilstein 3821641
Formel vægt 355.39
Farve Orange
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver