Få mere at vide
Ethyl Olmesartan Medoxomil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Olmesartan Medoxomil |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32N6O6/c1-5-9-24-31-26(30(4,39)6-2)25(28(37)40-17-23-18(3)41-29(38)42-23)36(24)16-19-12-14-20(15-13-19)21-10-7-8-11-22(21)27-32-34-35-33-27/h7-8,10-15,39H,5-6,9,16-17H2,1-4H3,(H,32,33,34,35) |
| Formel vægt | 572.2383 |