Få mere at vide
Ethyloleat, TRC
Artikelnummer. 17959554
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959554 1 g
17909554 50 mg
17958124 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17959554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9253251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-62-6
Molekylær formel C20 H38 O2
Molekylvægt (g/mol) 310.51
Synonym Ethyl Oleate, (Z)-Octadec-9-enoic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl (Z)-oktedik-9-enoat
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Oleate
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Formel vægt 310.2872
Procent renhed >95%