Få mere at vide
Ethyl Oleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Oleate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11- |
| Formel vægt | 310.2872 |
| Procent renhed | >95% |