Få mere at vide
Ethyloleat, teknologi. 70%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl oleate |
| Smeltepunkt | -32 °C |
| Tæthed | 0.87 |
| Kogepunkt | 205 °C til 208 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 1727318 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |