Få mere at vide
Ethyl oleate, tech. 70%
Artikelnummer. 11437467
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437467 250 g 250g
11427467 1000 g 1000g
11447467 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15601.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310.522 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-62-6
Molekylær formel C20H38O2
Molekylvægt (g/mol) 310.522
MDL nummer MFCD00009579
InChI nøgle LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
IUPAC navn ethyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl oleate
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 0.87
Kogepunkt 205°C to 208°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.451
Mængde 250 g
Beilstein 1727318
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 310.53
Procent renhed 70%
Grad Teknisk