Få mere at vide
Ethyloleat, rent, til forsæbning, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10786091 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10786091 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 10786091 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/1460/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 111-62-6
Smeltepunkt 10°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 210°C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C20H38O2
MDL nummer 9579
Mængde 500 mL
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
InChI nøgle LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC navn ethyl (Z)-octadec-9-enoat
Molekylvægt (g/mol) 310.522
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Formel vægt 310.52g/mol
Fysisk form Væske