Få mere at vide
Ethyloleat, 98%, blanding af homologe fedtsyreestere
Artikelnummer. 10578322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10578322 250 g Glasflaske 250g
10627191 1 kg Glasflaske 1kg
11964961 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410292500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.42 DKK
    284.65 DKK / 250g
    Spare 31.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-62-6
Molekylær formel C20H38O2
Molekylvægt (g/mol) 310.51
InChI nøgle LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
IUPAC navn ethyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl oleate
Surhed 0,5 mg KOH/g maks.
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 190,0 °C til 210,0 °C (7,0 mmHg)
Flammepunkt 160 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 60% min. (oliesyre) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOC2H5
Brydningsindeks 1,4490 til 1,4530
Mængde 250 g
Forsæbningsværdi 177 til 188 mg KOH/g
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 310.51
Procent renhed 98%
Fysisk form Olieagtig væske