Få mere at vide
Ethyl Octanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caprylic acid ethyl ester |
| Mængde | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 172.1463 |