Få mere at vide
Ethyl Octanoate-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl octanoate-d15 |
| CAS | 1219798-38-5 |
| Molekylær formel | C10 2H15 H5 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Octanoic Acid-Ethyl Ester-D15 (octanoic-D15), Octanoic acid-ethyl ester-d15, Octanoic-d15 acid ethyl ester, Caprylic acid-d15 ethyl ester, Ethyl caprylate-d15, Ethyl octanoate-d15 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.36 |
| Formel vægt | 187.2405 |