Få mere at vide
Ethyloctanoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405437
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405437 100 g 100g
11415437 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23450.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-32-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-32-1
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00009552
InChI nøgle YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
IUPAC navn ethyloctanoat
SMIL CCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl octanoate
Smeltepunkt -47°C
Tæthed 0.872
Kogepunkt 206°C to 208°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Lugt Ester-like
Lineær formel CH3(CH2)6CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.417
Mængde 100 g
Merck Index 14,3778
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99%