Få mere at vide
Ethyl Octadecanoate-d35, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecanoic Acid Ethyl Ester-D35 (octadecanoic-D35) |
| CAS | 1219795-49-9 |
| Molekylær formel | C20 D35 H5 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Octadecanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d35 acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d35, Octadecanoic-d35 acid ethyl ester, Stearic-d35 acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate-d35, Ethyl stearate-d35, Octadecanoic Acid Ethyl Ester-D35 (octadecanoic-D35) |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-pentatriacontadeuteriooctadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.7461 |
| Formel vægt | 347.5225 g/mol |
| Vis mere |