Få mere at vide
Ethylnonaat, TRC
Artikelnummer. 30386818
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386818 1 g
30379112 5 g
30381077 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE0776751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-29-5
Molekylær formel C11 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 186.29
Synonym Nonanoic acid-ethyl ester, Nonanoic acid, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Ethyl n-nonanoate, Ethyl nonanoate, Ethyl nonylate, Ethyl pelargonate, NSC 8901, Pelargonic acid ethyl ester, Wine ether
IUPAC navn Ethylnonanoat
SMIL CCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonanoic acid ethyl ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Formel vægt 186.162