Få mere at vide
Ethylnonaat, 97%
Artikelnummer. 11461227
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461227 500 mL 500ml
11451227 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11461227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24190.AP
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 123-29-5 | C11H22O2 | 186,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-29-5
Molekylær formel C11H22O2
Molekylvægt (g/mol) 186.30
MDL nummer MFCD00009570
InChI nøgle BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pelargonate, nonanoic acid, ethyl ester, ethyl nonylate, wine ether, nonanoic acid ethyl ester, natural, ethyl n-nonanoate, unii-ksh683s98j, fema no. 2447, pelargonic acid ethyl ester
PubChem CID 31251
ChEBI CHEBI:87501
IUPAC navn ethylnonanoat
SMIL CCCCCCCCC(=O)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl nonanoate
Smeltepunkt -44 °C
Tæthed 0.866
Kogepunkt 227 °C til 229 °C
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Lugt Behageligt
Lineær formel CH3(CH2)7CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.422
Mængde 500 mL
Beilstein 1759169
Merck Index 14,3838
Formel vægt 186.3
Procent renhed 97%